missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Undecane-1,11-dicarboxylic acid, 95%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7041027
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 15487458

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H60962.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 505-52-2
Molekylformel C13H24O4
Molekylvikt (g/mol) 244.331
MDL-nummer MFCD00002740
InChI-nyckel DXNCZXXFRKPEPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym brassylic acid, 1,11-undecanedicarboxylic acid, brassilic acid, 1,13-tridecanedioic acid, brassylate, unii-pl3iq40c34, undecane-1,11-dicarboxylic acid, tridecanedioate, dsstox_cid_1683, dsstox_rid_76281
PubChem CID 10458
ChEBI CHEBI:73718
IUPAC-namn tridecanedioic acid
LEDER C(CCCCCC(=O)O)CCCCCC(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Undecane-1,11-dicarboxylic acid
Linjär formel HO2C(CH2)11CO2H
Kvantitet 1 g
Formel vikt 244.33
Procent renhet 95%
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.