Läs mer
Undekanediosyra, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Undecanedioic Acid |
| Kvantitet | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15) |
| Formel vikt | 216.14 |