Learn More
Undecanedioic Acid, TRC
Product Code. 30456233
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
30456233 5 g 5g
30453420 25 g 25g
30455110 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30456233 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCU7877805G
 Restricted Item
Beräknad leverans: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1852-04-6
Molecular Formula C11H20O4
Molecular Weight (g/mol) 216.27
Synonym 1,9-Nonanedicarboxylic Acid, Hendecanedioic Acid, NSC 400241
IUPAC Name undecanedioic acid
SMILES OC(CCCCCCCCCC(O)=O)=O
Specifications
Quantity 5 g
InChI Formula InChI=1S/C11H20O4/c12-10(13)8-6-4-2-1-3-5-7-9-11(14)15/h1-9H2,(H,12,13)(H,14,15)
Formula Weight 216.14
Chemical Name or Material Undecanedioic Acid
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.