Läs mer
Undecanoic-11,11,11-d3 Acid, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Undecanoic-11,11,11-D3 Acid |
| CAS | 1219802-11-5 |
| Molekylformel | C11 D3 H19 O2 |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Synonym | 11,11,11-Trideuteroundecanoic acid, ω-Trideuteroundecanoic acid, Undecanoic acid-11,11,11-d3, Undecanoic-11,11,11-D3 acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)/i1D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])CCCCCCCCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 11,11,11-trideuterioundecanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.31 |
| Formel vikt | 189.181 g/mol |
| Visa mer |