Läs mer
Undekanosyra, 98 %
Produktkod. 11473584
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11473584 50 g 50g
11483584 250 g 250g
15413037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473584 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11244.18
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186,295 g/mol
Undekansyra används som en omättad fettsyra. Det används också som mellanprodukter av flytande kristaller. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används också i anti-svampmedel, parfymkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Undekansyra används som en omättad fettsyra. Det används också som mellanprodukter av flytande kristaller. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används också i anti-svampmedel, parfymkemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Håll behållaren stängd när den inte används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-37-8
Molekylformel C11H22O2
Molekylvikt (g/mol) 186.295
MDL-nummer MFCD00002730
InChI-nyckel ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC-namn undekansyra
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanoic acid
Smältpunkt 26 °C till 29 °C
Kokpunkt 283 °C till 285 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1759287
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Formel vikt 186.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.