Läs mer
Undekansyra, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15413037
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
Produktkod. 15413037
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11244.0B
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 112-37-8 | C11H22O2 | 186.295 g/mol
Undekansyra används som en omättad fettsyra. Det används också som mellanprodukter av flytande kristaller. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används också i anti-svampmedel, parfymkemikalier.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Undekansyra används som en omättad fettsyra. Det används också som mellanprodukter av flytande kristaller. Det används i organisk syntes, katalytiskt medel, petrokemisk tillsats. Det används också i anti-svampmedel, parfymkemikalier.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med baser, oxidationsmedel, reduktionsmedel. Håll behållaren stängd när den inte används.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-37-8
Molekylformel C11H22O2
Molekylvikt (g/mol) 186.295
MDL-nummer MFCD00002730
InChI-nyckel ZDPHROOEEOARMN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hendecanoic acid, undecylic acid, n-undecanoic acid, n-undecoic acid, n-undecylic acid, undecoic acid, undecanoate, 1-decanecarboxylic acid, undekansaeure, unii-138on3iiqg
PubChem CID 8180
ChEBI CHEBI:32368
IUPAC-namn undekansyra
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanoic acid
Smältpunkt 26°C to 29°C
Kokpunkt 283°C to 285°C
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 1000 g
Beilstein 1759287
Formel vikt 186.3
Procent renhet 98%
compliance-icons
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.