Läs mer
Undecanoic acid, MedChemExpress
Produktkod. 16439316
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
16439316 100 mg
1 options
Produktkod. 16439316 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HYW004282
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Undecanoic acid (Undecanoate) is a monocarboxylic acid with antimycotic property, which inhibits the production of exocellular keratinase, lipase and the biosynthesis of several phospholipids in T. rubrum.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanoic acid
Fysisk form Solid-Liquid Mixture
CAS 112-37-8
Färg Colorless
Kvantitet 100 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C11H22O2
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym Undecanoate Hendecanoic acid
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (536.80 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C(CCCCCCCCCC)O
Molekylvikt (g/mol) 186.29
Formel vikt 186.29
Procent renhet 98.0%