Läs mer
Undekansyra, TRC
Produktkod. 30452540
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30452540 5 g
1 options
Produktkod. 30452540 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU7888505G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecanoic acid (Undecylic acid)
CAS 112-37-8
Molekylformel C11 H22 O2
Kvantitet 5 g
Synonym Undecanoic acid (6CI','8CI','9CI','ACI), 1-Decanecarboxylic acid, 1n-Undecoic acid, Hendecanoic acid, n-Undecanoic acid, n-Undecoic acid, n-Undecylic acid, NSC 7885, Undecylic acid
InChI formel InChI=1S/C11H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2-10H2,1H3,(H,12,13)
LEDER CCCCCCCCCCC(=O)O
IUPAC-namn Undekansyra
Molekylvikt (g/mol) 186.29
Formel vikt 186.162