missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Undecylbenzene, TRC

Produktkod. 30456542
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30456542 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30456542 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCU78900510ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Undecylbenzene
CAS 6742-54-7
Molekylformel C17H28
Kvantitet 10 mL
Synonym 1-Phenyl-undecane, NSC 251008, n-Undecylbenzene
InChI formel InChI=1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3
LEDER CCCCCCCCCCCc1ccccc1
IUPAC-namn undecylbenzene
Molekylvikt (g/mol) 232.4
Formel vikt 232.2191
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.