missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Undecylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Undecylbenzene |
| CAS | 6742-54-7 |
| Molekylformel | C17H28 |
| Kvantitet | 5 mL |
| Synonym | 1-Phenyl-undecane, NSC 251008, n-Undecylbenzene |
| InChI formel | InChI=1S/C17H28/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-14-17-15-12-10-13-16-17/h10,12-13,15-16H,2-9,11,14H2,1H3 |
| LEDER | CCCCCCCCCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | undecylbenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.4 |
| Formel vikt | 232.2191 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?