Läs mer
Undecylenic-10 Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| Smältpunkt | 24°C |
| Densitet | 0.91 g/cm3 at 20°C |
| Kokpunkt | 275°C/1013 mbar |
| Molekylformel | CH2=CH(CH2)8COOH |
| MDL-nummer | MFCD00004442 |
| Kvantitet | 5 L |
| Synonym | Undecylenic-10 acid, 10-Undecenoic acid, Undecylenic-10 acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.28 |
| Kvalitet | Research |