Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Undecylensyra, 98+%
Produktkod. 10265480 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
250 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
2.5kg
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10265480 250 g Glasflaska 250g
10317570 500 g Glasflaska 500g
10618064 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10265480 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 154492500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 112-38-9 | C11H20O2 | 184,28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 112-38-9
Molekylformel C11H20O2
Molekylvikt (g/mol) 184.28
MDL-nummer MFCD00004442
InChI-nyckel FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 10-undecenoic acid, undecylenic acid, desenex, 10-hendecenoic acid, renselin, declid, sevinon, 10-undecylenic acid, 9-undecylenic acid, undecyl-10-enic acid
PubChem CID 5634
ChEBI CHEBI:35045
IUPAC-namn undec-10-ensyra
LEDER C=CCCCCCCCCC(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Undecylenic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 24,5 °C
Färg Gult
Densitet 0.9110g/mL, 0.911
Kokpunkt 275,0 °C
Flampunkt 148 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel H2C=CH(CH2)8CO2H
Brytningsindex 1,4470 till 1,4480
Kvantitet 250 g
Merck Index 15, 10033
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: blandbart med alkohol, kloroform, eter, bensen, med fasta och flyktiga oljor
Formel vikt 184.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint lågsmältande fast eller flytande
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.