Beskrivning
- Tillverkad av mycket motståndskraftiga melaminharts-specialplattor
- Tillgång till alla behållare, 93° öppningar av vingdörren, insidan av skåpet helt synlig
- Castors med sockel (valfritt), lätt att flytta skåpet
- Integrerade luftkanaler redo för anslutning (DN 50) till ett tekniskt avgassystem
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | DIN EN 16121/16122 Konformitet, GS-certifierad |
| Konfiguration | 2 x utfällbar hylla med plastsump |
| Depth (engelska) Interiör | 20,87 tum |
| Djup (metrisk) Exteriör | 570 mm |
| Djup (metrisk) interiör | 530 mm |
| Mått (D x B x H) Inredning | 530 x 488 x 762 mm |
| Mått (D x B x H) | 570 x 590 x 800 mm |
| Dörr stil | Vinge |
| För användning med (applikation) | Icke-brännbara farliga ämnen |
| Höjd (engelska) Interiör | 30 tum |
| Visa mer |