Läs mer
Liebherr™ Under-bänk, gnistfri inredning, laboratoriumkyl
Produktkod. 10729575 Handla allt Liebherr Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
141 l
Hyllor:
3
Höjd (metrisk) Exteriör:
82 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Hyllor Höjd (metrisk) Exteriör unitSize
10729575 141 l 3 82 cm Varje
1 options
Produktkod. 10729575 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer LKUEXV1610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För säker, exakt och långvarig kylförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ Under-bänk, gnistfri interiör, laboratorie-kylskåp är fullt utrustad för laboratoriumapplikationer med Liebherr byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068 temperaturkartläggning och SmartMonitoring-alternativ.
  • Bordshöjd gnistfri laboratoriumkyl, räckvidd, 1-sektion, bredd 600 mm, bruttokapacitet 141 l.
  • Temperaturområde +3 / +16°C, 3 justerbara glashyllor 440mm(B) x 420mm(D), vit exteriör, kommersiellt gjuten polystyrol insida, fläktstödd kylning.
  • Klimatklass 7, köldmedium R 600a, anslutningsklass 1,0A, 230v/50/1-ph, energiförbrukning 273 kWh/a
  • 130 liter nettovolym
  • ATEX-certifierad gnistfri inredning
  • Digital styrenhet med°0,1 C-upplösning, lösenordsknapplås, RS 485-gränssnitt och spänningsfri larmkontakt
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Larmlogg över senaste 3 händelser med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörr
  • 45 kg hyllbelastning
Specifikationer
Typ Laboratoriekylar
Kapacitet (metrisk) 141 l
Temperaturområde 3 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0,1 °C
Temperaturstabilitet Gradient 3,9 °C
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid
Antal lådor 0
Hyllor 3
Kapacitet (metrisk) Hylla 40 kg
Skåpsmaterial Stål
Exteriör finish Vitbelagt stål
Isolering 40 mm HDPE
Interiör ABS plast
Certifikat och efterlevnad ATEX-certifierad, EU-direktiv 94/9/EG (ATEX 95), ISO 14001, ISO 9001
Stil Underbänk
Visa Digital, Extern
Hjul Nej
Färg Vitt
Kontrolltyp Digital
Garanti 1 Year Parts and Labor
Avfrosta Automatisk
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Datautgångar RS 485
Djup (metrisk) Exteriör 61.5 cm
Djup (metrisk) interiör 43.5 cm
Höjd (metrisk) Exteriör 82 cm
Höjd (metrisk) interiör 67 cm
Bredd (metrisk) Exteriör 59.7 cm
Bredd (metrisk) Interiör 44 cm
Amperage 1,0 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Energianvändning 315 kWh/a
Fraktvikt (metrisk) 41 kg
Vikt (metrisk) 38 kg