Läs mer
Sartorius™ Ersättningsskärmsatser för användning med glashållare för vakuumfiltreringsmembran
Handla allt Sartorius Produkter
Modell:
17147
17149
Diameter (metrisk) membran:
25 mm/24 mm
50 mm/47 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Produkttyp: Ersättningsskärmsatser
- Material: PTFE (huvudring), PTFE/rostfritt stål (dräneringsskärm, stödskärm), silikon (O-ring)
- Inkluderar: Stödskärm, Dräneringsskärm, Huvudring, O-ring
- För användning med (utrustning): Sartorius™ Glashållare för vakuumfiltreringsmembran
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Filterhållare |
| Material | PTFE, Rostfritt stål, Silikon |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Vakuumfiltrering |
| Håller | Serie 16316 glashållare för vakuumfiltreringsmembran |
| Inkluderar | Huvudring, Dräneringsskärm, Stödskärm, O-Ring |
| Modell | 17147 |
| Typ | Skärmsats |
| Diameter (metrisk) membran | 50 mm/47 mm |