Läs mer
Köttermann Underbench Chemical Storage Cabinet
Produktkod. 17352149
Change view
Konfiguration:
1 högerhängd dörr, 1 hyllplan
1 högerhängd dörr, 4 hyllor
1 högerhängd dörr, 4 lådor
1 vänsterhängd dörr, 1 hyllplan
1 vänsterhängd dörr, 4 hyllor
1 vänsterhängd dörr, 4 lådor
2 dörrar, 1 hyllplan
2 dörrar, 4 hyllor
2 dörrar, 4 innerlådor
Mått (D x B x H):
516 x 600 x 720 mm
516 x 900 x 720 mm
516 x 1200 x 720 mm
516 x 600 x 1920 mm
516 x 900 x 1920 mm
516 x 1200 x 1920 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Konfiguration Mått (D x B x H)
17352149 1 vänsterhängd dörr, 1 hyllplan 516 x 600 x 720 mm
17362149 1 högerhängd dörr, 1 hyllplan 516 x 600 x 720 mm
17372139 1 vänsterhängd dörr, 4 hyllor 516 x 600 x 1920 mm
17382139 1 högerhängd dörr, 4 hyllor 516 x 600 x 1920 mm
17312149 1 vänsterhängd dörr, 4 lådor 516 x 600 x 1920 mm
17322149 1 högerhängd dörr, 4 lådor 516 x 600 x 1920 mm
17372149 2 dörrar, 1 hyllplan 516 x 900 x 720 mm
17392139 2 dörrar, 4 hyllor 516 x 900 x 1920 mm
17332149 2 dörrar, 4 innerlådor 516 x 900 x 1920 mm
17382149 2 dörrar, 1 hyllplan 516 x 1200 x 720 mm
17302149 2 dörrar, 4 hyllor 516 x 1200 x 1920 mm
17342149 2 dörrar, 4 innerlådor 516 x 1200 x 1920 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 17352149 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 3750017
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This lockable Underbench Chemical Storage Cabinet provides safe storage of aggressive non-flammable chemicals and toxic substances.
  • For the storage of non-corrosive, non-flammable substances
  • Can be integrated in modular cabinet assemblies
  • Lockable against unauthorized access
  • Capable of connecting to the exhaust air system for permanent ventilation
  • Double-walled, noise-insulated doors
Specifikationer
Konfiguration 1 vänsterhängd dörr, 1 hyllplan
Mått (D x B x H) 516 x 600 x 720 mm
Dörr stil Med gångjärn, Locking
För användning med (applikation) Non-corrosive, Non-flammable Chemical Storage
Färg Vitt
Material Stål (galvaniserat)