Läs mer
Köttermann Säkerhetsskåp under bänk
Produktkod. 17392129
Change view
Dörr stil:
Låda
Produktkod. Dörr stil
17392129 Låda
1 options
Produktkod. 17392129 Leverantör Köttermann Leverantörsnummer 37100032
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Detta underbänkssäkerhetsskåp är idealiskt för brandfarliga farliga ämnen, och uppfyller brandbeständighetsklassstandarderna (Typ 90).
  • Låg design för att passa under laboratoriebänken
  • Brandsäker (Typ 90)
  • Har två utdragbara dörrar
Specifikationer
Mått (D x B x H) 570 x 1400 x 720 mm
Dörr stil Låda
Antal dörrar 2