Läs mer
BICASA Underbänksskåp på hjul
Produktkod. 30057540 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
Mått (D x B x H):
1200 x (500 + 20) x 760 mm
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Gångjärnssida:
Höger
Vänster
Vänster och höger
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (D x B x H) Gångjärnssida
30057540 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm Vänster
30057572 Blått 600 x (500 + 20) x 630 mm Vänster
30057604 Rött 600 x (500 + 20) x 630 mm Vänster
30057580 ljusgrå 600 x (500 + 20) x 630 mm Höger
30057551 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm Höger
30057602 Blått 600 x (500 + 20) x 630 mm Höger
30057605 Rött 600 x (500 + 20) x 630 mm Höger
30057549 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm Vänster
30057607 Blått 600 x (500 + 20) x 760 mm Vänster
30057552 Rött 600 x (500 + 20) x 760 mm Vänster
30057578 ljusgrå 600 x (500 + 20) x 760 mm Höger
30057536 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm Höger
30057611 Blått 600 x (500 + 20) x 760 mm Höger
30057614 Rött 600 x (500 + 20) x 760 mm Höger
30057613 Antracit 900 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
30057570 Blått 900 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
30057600 Rött 900 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
30057575 Antracit 1200 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
30057565 Blått 1200 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
30057542 Rött 1200 x (500 + 20) x 760 mm Vänster och höger
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 30057540 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TN.DL.0600.630A
Beräknad leverans: 31-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Underbänksskåp på hjul med brandskyddande spånskivakropp.
  • Underbänksskåp på hjul
  • EN 16121:2017 certifierad och/eller uppfylld
  • Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg), 2 med låsbara med bromsar - Höjd 100 mm
  • Dörrar: 270° öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
  • Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
Specifikationer
Produkttyp Mobilt förvaringsskåp
Färg Antracit
Typ av skåp Underbänksskåp
Mått (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Gångjärnssida Vänster
Antal dörrar 1
Antal lådor Hold (Håll)
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Material Melamin