Description
- Underbänksskåp på hjul
- EN 16121:2017 certifierad och/eller uppfylld
- Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg), 2 med låsbara med bromsar - Höjd 100 mm
- Dörrar: 270° öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
- Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
- Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Mobilt förvaringsskåp |
| Färg | Antracit |
| Typ av skåp | Underbänksskåp |
| Mått (D x B x H) | 600 x (500 + 20) x 760 mm |
| Gångjärnssida | Vänster |
| Antal dörrar | 1 |
| Antal lådor | Hold (Håll) |
| Bredd (engelska) | 23,6 tum |
| Bredd (metrisk) | 600 mm |
| Med hjul | Ja |
| Show More |