Beskrivning
- Underbänksskåp på hjul
- EN 16121:2017 Certifiering/överensstämmelse
- Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg)
- 2 st med låsbar med broms, Höjd 100 mm
- Dörrar: 270° grader öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
- Kroppsbredd 500 mm + 20 mm ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
- Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
- Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | ljusgrå |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Typ av skåp | Mobil |
| Certifikat och efterlevnad | EN 16121 |
| Mått (D x B x H) | 900 x 520 x 760 mm |
| Dörrtyp | Fast |
| Gångjärnssida | Vänster och höger |
| Antal dörrar | 2 |
| Antal hyllor | 1 |
| Hjultyp | 4 st vridbara hjul i plast, 2 med låsbar broms |
| Visa mer |