Läs mer
BICASA Underbänksskåp på hjul
Produktkod. 17497413 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Mått (D x B x H):
600 x 520 x 630 mm
600 x 520 x 760 mm
900 x 520 x 760 mm
1200 x 520 x 760 mm
Antal dörrar:
1
2
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (D x B x H) Antal dörrar
17497413 600 x 520 x 760 mm 1
17487413 600 x 520 x 630 mm 1
17407423 900 x 520 x 760 mm 2
17417423 1200 x 520 x 760 mm 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17497413 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TN.DL.0600.760
Beräknad leverans: 17-11-2026
Underbänksskåp på hjul tillverkat av brandhämmande spånskiva.
  • Underbänksskåp på hjul
  • EN 16121:2017 Certifiering/överensstämmelse
  • Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg)
    • 2 st med låsbar med broms, Höjd 100 mm
  • Dörrar: 270° grader öppning - Automatiska hållstängande gångjärn
  • Kroppsbredd 500 mm + 20 mm ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
  • Stålplåtshylla (höjdjusterbar) - Nyckelbart lås som tillval
  • Tillgängliga fasadfärger: grå, röd, blå, antracit
Specifikationer
Färg ljusgrå
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Typ av skåp Mobil
Certifikat och efterlevnad EN 16121
Mått (D x B x H) 600 x 520 x 760 mm
Dörrtyp Fast
Gångjärnssida Vänster
Antal dörrar 1
Antal hyllor 1
Hjultyp 4 st vridbara hjul i plast, 2 med låsbar broms
Med hjul Ja