Läs mer
BICASA Lådskåp under bänk på hjul
Produktkod. 30057610 Handla allt BICASA Produkter
Change view
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
Mått (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Mått (D x B x H)
30057610 Rött 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057571 ljusgrå 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057583 Antracit 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057581 Blått 600 x (500 + 20) x 630 mm
30057561 ljusgrå 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057562 Antracit 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057566 Blått 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057589 Rött 600 x (500 + 20) x 760 mm
30057601 ljusgrå 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057599 Antracit 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057579 Blått 900 x (500 + 20) x 760 mm
30057563 Rött 900 x (500 + 20) x 760 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Produktkod. 30057610 Leverantör BICASA Leverantörsnummer TN.DW.0600.630R
Beräknad leverans: 23-10-2026
Lådskåp under bänk på hjul med brandskyddande spånskiva och lådor med mjukstängning och enkellås.
  • Underbänksskåp på hjul
  • Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg), 2 med låsbara med bromsar - Höjd mm 100
  • Centrallås som standard
  • Anti-tilt säkerhetssystem för att endast öppna en låda åt gången
  • Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
Specifikationer
Produkttyp Mobilt förvaringsskåp
Färg Rött
Typ av skåp Underbänksskåp
Mått (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Antal dörrar 1
Antal lådor 3
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Material Melamin