Läs mer
BICASA Lådskåp under bänk på hjul
Produktkod. p-200080445 Handla allt BICASA Produkter
Färg:
Antracit
Blått
Rött
ljusgrå
Mått (D x B x H):
600 x (500 + 20) x 630 mm
600 x (500 + 20) x 760 mm
900 x (500 + 20) x 760 mm
Produktkod. 30057571
Brand: BICASA TN.DW.0600.630
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lådskåp under bänk på hjul med brandskyddande spånskiva och lådor med mjukstängning och enkellås.
  • Underbänksskåp på hjul
  • Metallrambas med 4 svängbara hjul (polyamidväska och termoplastiska gummisteg), 2 med låsbara med bromsar - Höjd mm 100
  • Centrallås som standard
  • Anti-tilt säkerhetssystem för att endast öppna en låda åt gången
  • Kroppsbredd mm 500 + mm 20 av ergonomiskt anodiserat och målat aluminiumhandtag
Specifikationer
Produkttyp Mobilt förvaringsskåp
Färg ljusgrå
Typ av skåp Underbänksskåp
Mått (D x B x H) 600 x (500 + 20) x 630 mm
Antal dörrar 1
Antal lådor 3
Bredd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 600 mm
Med hjul Ja
Material Melamin