Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog kokplatta, 230 V
Produktkod. 17372671
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Temperatur (metrisk):
0 °C till 325 °C
0 °C till 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Temperatur (metrisk)
17372671 Aluminiumlegering 0 °C till 325 °C
17362671 Keramisk 0 °C till 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17372671 Leverantör Cole-Parmer™ Stuart™ Leverantörsnummer 0480752
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4585.00 SEK
    4310.60 SEK / Paket med 1
    Save 274.40 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 06-11-2026
Exakt yttemperatur i realtid i en kompakt och stapelbar design som tar mindre bänkyta. Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen, med en varm varningslampa som lyser även när enheten är urkopplad.
  • Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
  • Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
  • Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
  • Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
  • Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad
  • Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig och håller sig sval runt kanterna
  • Belagd toppplatta av aluminium möjliggör snabb uppvärmning och förbättrad temperaturjämnhet
  • Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
  • IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
  • Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Temperatur (metrisk) 0 °C till 325 °C
Wattal 700 W
Frekvens 50 Hz
Säkerhetsfunktioner Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad
Inkluderar Nätsladd
Modell US150
Pluggtyp Europa
Max. Behållarstorlek 1 L
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Typ Varmplatta
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 12.2 cm