Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog kokplatta, 230 V
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Keramisk
Temperatur (metrisk):
0 °C till 325 °C
0 °C till 450 °C
Beskrivning
- Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
- Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
- Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
- Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
- Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad
- Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig och håller sig sval runt kanterna
- Belagd toppplatta av aluminium möjliggör snabb uppvärmning och förbättrad temperaturjämnhet
- Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
- IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
- Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminiumlegering |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 325 °C |
| Wattal | 700 W |
| Frekvens | 50 Hz |
| Säkerhetsfunktioner | Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad |
| Inkluderar | Nätsladd |
| Modell | US150 |
| Pluggtyp | Europa |
| Max. Behållarstorlek | 1 L |
| Form | Fyrkantig |
| Visa mer |