Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog omrörare, 230 V
Beskrivning
- Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
- Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
- Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
- Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
- Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
- Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig
- Toppplatta i rostfritt stål möjliggör starkare magnetkoppling
- IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
- Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 2000 r/min |
| Material för toppplatta | Rostfritt stål |
| Kapacitet | 15 L |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 50 w |
| Mått (L x B x H) | 24.8 x 17.2 x 10.9 cm |
| Pluggtyp | EU |
| Garanti och serviceerbjudande | 3 år |
| Inkluderar | Nätsladd |
| Visa mer |