Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog omrörare, 230 V
Produktkod. p-7232466
Change view
Material för toppplatta:
Glaskeramisk
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta
17382671 Glaskeramisk
17392671 Rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17382671 Leverantör Cole-Parmer™ Stuart™ Leverantörsnummer 0480754
Precisionsrörning upp till 2000 rpm i en kompakt, stapelbar design som tar upp mindre bänkskiva och lagringsutrymme. Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen, och belagd med BioCote™ för antimikrobiellt skydd.
  • Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
  • Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
  • Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
  • Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
  • Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
  • Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig
  • Toppplatta i rostfritt stål möjliggör starkare magnetkoppling
  • IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
  • Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Hastighet 100 till 2000 r/min
Material för toppplatta Glaskeramisk
Kapacitet 15 L
Form Fyrkantig
Spänning 230 V
Wattal 50 w
Mått (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 10.7 cm
Pluggtyp EU
Garanti och serviceerbjudande 3 år
Inkluderar Nätsladd
Modell UC151
Skyddsklass IP32
Hastighetskontroll Analog
Typ Blandare