Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog omrörande kokplatta, 230 V
Beskrivning
- Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
- Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
- Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
- Varmvarningslampan lyser även när enheten är urkopplad
- Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig och håller sig sval runt kanterna
- Belagd toppplatta av aluminium möjliggör snabb uppvärmning och förbättrad temperaturjämnhet
- Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
- Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
- IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
- Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Glaskeramisk |
| Spänning | 230 V |
| Säkerhetsfunktioner | Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad |
| Modell | UC152 |
| Temperatur (metrisk) | 0 °C till 450 °C |
| Frekvens | 50 Hz |
| Wattal | 550 W |
| Typ | Värmeplattor med omrörning |
| Form | Fyrkantig |
| Pluggtyp | EU |
| Visa mer |