Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Undergrad analog omrörande kokplatta, 230 V
Produktkod. 17312681
Change view
Material för toppplatta:
Aluminiumlegering
Glaskeramisk
Temperatur (metrisk):
0 °C till 325 °C
0 °C till 450 °C
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material för toppplatta Temperatur (metrisk)
17312681 Aluminiumlegering 0 °C till 325 °C
17302681 Glaskeramisk 0 °C till 450 °C
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17312681 Leverantör Cole-Parmer™ Stuart™ Leverantörsnummer 0480760
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6040.00 SEK
    5370.24 SEK / Paket med 1
    Save 669.76 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 07-12-2026
Sann temperaturinställning och exakt omrörningskontroll i en kompakt, stapelbar design som tar upp mindre bänkskiva och lagringsutrymme. Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen, med en varm varningslampa som lyser även när enheten är urkopplad.
  • Kompakt, stapelbar design tar mindre bänkskiva och lagringsutrymme
  • Fyrkantig plattdesign tillåter flexibilitet för kärlstorlekar och kombinationer
  • Designad för att förhindra oavsiktligt spill på kontrollpanelen
  • Varmvarningslampan lyser även när enheten är urkopplad
  • Glaskeramisk toppplatta är kemikaliebeständig och håller sig sval runt kanterna
  • Belagd toppplatta av aluminium möjliggör snabb uppvärmning och förbättrad temperaturjämnhet
  • Glaserad med BioCote™ för antimikrobiellt skydd
  • Byggd med tufft aluminiumhölje för lång livslängd
  • IP32 klassad för vatten- och dammbeständighet
  • Toppplattan mäter 15 x 15 cm
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminiumlegering
Spänning 230 V
Säkerhetsfunktioner Varmvarningslampan lyser även när den är urkopplad
Modell US152
Temperatur (metrisk) 0 °C till 325 °C
Frekvens 50 Hz
Wattal 750 W
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Pluggtyp EU
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 2000 r/min
Garanti 3 år
Mått (L x B x H) 24.8 x 17.2 x 12 cm