Läs mer
Miele Professional™ Underlag
Produktkod. 15440535 Handla allt Miele Produkter
:
Mått (D x BXH): 573 x 773 x 1 mm
Produktkod. 15440535
Brand: Miele Professional™ 6097010
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Större perforerad brickinlägg A9/1 för skonsam rengöring av ömtåliga föremål genom att avbryta spraystrålen
7 x 7 mm perforering, 3 mm lamell
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Produkttyp Underlag
Färg Vitt
För användning med (utrustning) Tvätt-desinfektorer med stor kapacitet, laboratorium
Djup (metriskt) 573 mm
Bredd (metrisk) 773 mm