Läs mer
Haldenwanger™ Glaserat porslinsbruk
Produktkod. 12313328
Change view
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
170 ml
250 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
12313328 75 ml Varje
12323328 100 ml Varje
10053504 170 ml Varje
12343328 250 ml Varje
12353328 400 ml Varje
12303328 70 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12313328 Leverantör Haldenwanger™ Leverantörsnummer L 55/1/RAUH
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa bruk för en mängd olika laboratorieapplikationer. Haldenwanger™ Oglaserade porslinsbruk är tillverkade av optimerat laboratorieporslin.
  • Finns i en mängd olika storlekar
  • Slipytor är oglaserade
  • Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Diameter (metrisk) Inre 70mm
Produkttyp Murbruk
Material Porslin
Höjd (metrisk) 45mm
Avsluta Oglaserad
Kapacitet (metrisk) 75 ml