Läs mer
Haldenwanger™ Glaserat porslinsbruk
Kapacitet (metrisk):
70 ml
75 ml
100 ml
170 ml
250 ml
400 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns i en mängd olika storlekar
- Slipytor är oglaserade
- Överensstämmer med DIN VDE 0335, typ C 100
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Avsluta | Glaserade |
| Diameter (metrisk) Inre | 80mm |
| Produkttyp | Murbruk |
| Material | Porslin |
| Höjd (metrisk) | 50mm |