Beskrivning
- Tillverkad av båda AR-GLAS™ eller Boro 3.3 glas
- Väggtjocklek på ca. 1,0 mm
- Pärlkant
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Material | Soda Lime Glas |
| Antal per förpackning | 100 |
| Längd (metrisk) | 113 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Förslutning ingår | Nej |
| Diameter (metrisk) | 17 mm |
| Graderad | Nej |
| Produkttyp | Centrifugerör |