Läs mer
Duran™ Ograduerade mätcylindrar
Produktkod. 15513162 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 mL
250 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15513162 250 mL Paket med 10
15503162 100 mL Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15513162 Leverantör Duran™ Leverantörsnummer 213913679
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1727.25 SEK
    1635.81 SEK / Paket med 10
    Save 91.44 SEK
    5% Av
I lager
Dessa mätcylindrar är till för att hålla och mäta varierande mängder vätskor i laboratoriet.
  • Utan examen
  • Volyminnehållstoleranser för mät- och blandningscylindrar överensstämmer med DIN och ISO noggrannhetsgränser
  • Robust, praktiskt taget inert och exceptionellt motståndskraftig mot höga temperaturer
  • Enastående korrosionsbeständighet
  • Tillverkad av borosilikatglas 3.3
  • Stor sexkantig bas har tre knoppar för att öka stabiliteten och förhindrar cylindern från att rulla
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Material Borsilikatglas
Certifikat och efterlevnad DIN EN ISO 4788
För användning med (applikation) Laboratorier
Bastyp Hexagonal
Kvantitet 10/Pk.
Produkttyp Ograderad mätcylinder