Läs mer
Hughes Ouppvärmd nöddusch
Produktkod. 17712358
Change view
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17712358 Galvaniserat stål
17702358 Rostfritt stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17712358 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHS0018GV
Beräknad leverans: 13-11-2026
Golvmonterad ouppvärmd säkerhetsdusch, lämplig för användning i alla applikationer.
  • Golvmonterad ouppvärmd nöddusch
  • ANSI kompatibel modell idealisk för användning i inomhusapplikationer utan risk för frysning eller överhettning
  • Levererar ANSI rekommenderat 76 liter dricksvatten per minut
  • Finns med antingen galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Djup (engelska) 5,9 tum
Djup (metriskt) 15 cm
Höjd (engelska) 91,3 tum.
Höjd (metrisk) 232 cm
Material Galvaniserat stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch
Bredd (engelska) 29,5 tum
Bredd (metrisk) 75 cm