Läs mer
Hughes Ouppvärmd nöddusch
Produktkod. p-7227315
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
Produktkod. 17702358
Brand: Hughes HSHS0018GS
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Golvmonterad ouppvärmd säkerhetsdusch, lämplig för användning i alla applikationer.
  • Golvmonterad ouppvärmd nöddusch
  • ANSI kompatibel modell idealisk för användning i inomhusapplikationer utan risk för frysning eller överhettning
  • Levererar ANSI rekommenderat 76 liter dricksvatten per minut
  • Finns med antingen galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch