Läs mer
Hughes Ouppvärmd nöddusch med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17712348
Change view
Material:
Galvaniserat stål
Rostfritt stål
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material
17712348 Rostfritt stål
17702348 Galvaniserat stål
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17712348 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHD0018SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17052.00 SEK
    9608.80 SEK / Paket med 1
    Save 7443.20 SEK
    43% Av
Beräknad leverans: 11-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Golvmonterad ouppvärmd säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål. Detta ANSI kompatibel modell är idealisk för användning i inomhusapplikationer utan risk för frysning eller överhettning.
  • Golvmonterad ouppvärmd säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt i rostfritt stål
  • ANSI kompatibel modell idealisk för användning i inomhusapplikationer utan risk för frysning eller överhettning
  • Försedd med fotpanel som standard
  • Levererar ANSI rekommenderas 76 liter dricksvatten per minut från duschen och 12 liter per minut till ögon-/ansiktstvätt
  • Finns med antingen galvaniserat pulverlackerat mjukt stål (G) eller rostfritt stål (GS) rörsystem
Specifikationer
Material Rostfritt stål
Montering Golv
Produkttyp Säkerhetsdusch