Läs mer
Hughes Ouppvärmd mobil säkerhetsdusch med ögon-/ansiktstvätt
Produktkod. 17722358
Change view
Färg:
Vitt
Produktkod. Färg
17722358 Vitt
1 options
Produktkod. 17722358 Leverantör Hughes Leverantörsnummer HSHS040KGV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    68302.50 SEK
    55358.74 SEK / Paket med 1
    Save 12943.76 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Den ouppvärmda mobila fristående säkerhetsduschen med kapacitet på 114 liter med ögon-/ansiktstvätt. Innehåller en polypropenfodrad cylinder, en ram i rostfritt stål och stora pneumatiska däck, vilket gör det enkelt att manövrera av en person.
  • Den ouppvärmda mobila fristående säkerhetsduschen med kapacitet på 114 liter med ögon-/ansiktstvätt
  • Innehåller en polypropenfodrad cylinder, en ram i rostfritt stål och stora pneumatiska däck, vilket gör det enkelt att manövrera av en person
  • För långa avstånd eller ojämna ytor kan en A-ram med dragkrok monteras som tillval
  • Dessutom kan hjulavståndet ändras så att enheten kan passa genom vanliga dörröppningar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 114 L
Färg Vitt
Produkttyp Säkerhetsdusch