Läs mer
OHAUS™ Uni Block
Handla allt Ohaus Produkter
För användning med (utrustning):
12 mm injektionsflaskor
12 mm provrör
15 mm injektionsflaskor
16 mm provrör
17 mm injektionsflaskor
20 mm provrör
21 mm injektionsflaskor
25 mm provrör
28 mm injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Descripción
Rymmer provrör eller flaskor
Especificaciones
Especificaciones
| För användning med (utrustning) | 20 mm provrör |
| Typ | Uni Block |
| Material | Metall |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido