Läs mer
OHAUS™ Uni Block
Produktkod. 16680472 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
12 mm injektionsflaskor
12 mm provrör
15 mm injektionsflaskor
16 mm provrör
17 mm injektionsflaskor
20 mm provrör
21 mm injektionsflaskor
25 mm provrör
28 mm injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
16680472 25 mm provrör -
16650472 12 mm provrör -
16660472 16 mm provrör -
16670472 20 mm provrör -
16600472 12 mm injektionsflaskor -
16610472 15 mm injektionsflaskor -
16620472 17 mm injektionsflaskor -
16630472 21 mm injektionsflaskor Varje
16640472 28 mm injektionsflaskor -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Produktkod. 16680472 Leverantör OHAUS™ Leverantörsnummer 30500589
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillbehör kokplattor och omrörare
Rymmer provrör eller flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) 25 mm provrör
Typ Uni Block
Material Metall