Läs mer
QIAGEN UniCore manuella stansar
Kvantitet:
25-pack
Diameter (metrisk):
1,2 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Beskrivning
UniCore-serien av manuella stansmaskiner fokuserar på de produkter som vanligtvis behövs för beredningsarbetsflödet av laboratorieprover. UniCore stansare har en egenutvecklad design med en skarp skäregg i rostfritt stål. Genom att använda den rekommenderade stansnings- och rengöringsproceduren minimeras risken för provöverföring mellan kort, medan den medföljande skärmattan möjliggör rena provsnitt och förlänger livslängden på skärspetsen.
- Designad för användning med FTA Kort, FTA Elute kort, och EasiCollect enheter
- Diametrar från 1,0 till 6,0 mm i plasthölje för mångsidighet vid provstansning
- Skärkanter i rostfritt stål möjliggör manuell borrning, återhämtning och kontrollerad utkastning av den FTA stansa
- För engångsbruk för att minimera kontaminering och överföring mellan prover
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 1,2 mm |
| För användning med (utrustning) | FTA Kort, FTA Elute kort, och EasiCollect enheter |
| Produkttyp | UniCore manuella stansar |
| Kvantitet | 25-pack |