Läs mer
QIAGEN UniCore manuella stansar
Produktkod. 13484587
Kvantitet:
25 Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 13484587
Brand: QIAGEN WB100078
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Uppnå enkel och kostnadseffektiv stansning med de kvalitetsstandarder du förväntar dig. UniCore Manual Punch produktsortiment tillhandahåller manuell stansning för FTA , 903 och DMPK-kort. Finns i flera diametrar för maximal mångsidighet.
UniCore-serien av manuella stansmaskiner fokuserar på de produkter som vanligtvis behövs för beredningsarbetsflödet av laboratorieprover. UniCore stansare har en egenutvecklad design med en skarp skäregg i rostfritt stål. Genom att använda den rekommenderade stansnings- och rengöringsproceduren minimeras risken för provöverföring mellan kort, medan den medföljande skärmattan möjliggör rena provsnitt och förlänger livslängden på skärspetsen.
  • Designad för användning med FTA Kort, FTA Elute kort, och EasiCollect enheter
  • Diametrar från 1,0 till 6,0 mm i plasthölje för mångsidighet vid provstansning
  • Skärkanter i rostfritt stål möjliggör manuell borrning, återhämtning och kontrollerad utkastning av den FTA stansa
  • För engångsbruk för att minimera kontaminering och överföring mellan prover
Specifikationer
Diameter (metrisk) 3 mm
För användning med (utrustning) FTA Kort, FTA Elute kort, och EasiCollect enheter
Produkttyp UniCore manuella stansar
Kvantitet 25 Pk.