Läs mer
QIAGEN UniCore Stämplar, 6,00 mm
Produktkod. 13404607
Change view
Bladmaterial:
Rostfritt stål
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Bladmaterial Förpackningsstorlek
13404607 Rostfritt stål Paket med 25
1 options
Produktkod. 13404607 Leverantör QIAGEN Leverantörsnummer WB100082
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3070.00 SEK
    2879.94 SEK / Paket med 25
    Save 190.06 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 12-11-2026
Manuell stansare för att ta bort provskivor från FTA kort. Minimerar risken för provöverföring mellan kort.
UniCore Puncher
  • Skärspets i rostfritt stål (från 1,0 - 6 mm) möjliggör manuell kärnborrning, återhämtning och kontrollerad utmatning av FTA stansa.
  • Designad för att minimera kontaminering och överföring mellan prover när en rengöringsprocedur följs
Specifikationer
Bladmaterial Rostfritt stål
Produkttyp Manuell stans
För användning med (applikation) FTA Kort, FTA Elute kort, och EasiCollect Anordning
Disponibel Engångsbruk
Kvantitet 25 stansare
Diameter (engelska) 0,03 till 0,2 tum.
Diameter (metrisk) 1 till 6 mm