Läs mer
Abeba™ UNI6 1740 Skor
Produktkod. 15755248
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15755248 37 -
15713299 35 -
15723299 36 -
15765248 38 -
15775248 39 -
15687668 40 -
15697668 41 -
15785248 42 1 par
15757537 43 -
15795248 44 -
15705258 45 -
15767537 46 -
15733299 47 -
15743299 48 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15755248 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 1740/37
Beräknad leverans: 01-12-2026
Tåhätta i stål ger extra skydd. Speciellt foder med silverjoner absorberar andning så att foten kan andas.
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Mikrofiber
  • Vitt
  • Tåhätta av stål
  • Skummad PU mellansula
  • Halkskydd TPU yttersula
  • Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350122)
  • Sanitetsbehandlad
  • Antistatisk
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med elastiskt band
  • **Storlek 35 med utbytbar acc Wave innersula (art. 3576)
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Färg Vitt
Material Mikrofiber
Storlek 37
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 1740
Tåmaterial Stål