Läs mer
Abeba™ UNI6 1780 Skor
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- A-mikro
- Vitt
- Tåhätta av stål
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350122)
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med snörning
- **Storlek 35 med utbytbar acc Wave innersula (art. 3576)
Specifications
Specifications
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | A-mikro |
| Storlek | 40 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 1780 |
| Tåmaterial | Stål |