Läs mer
Abeba™ UNI6 31761 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Funktionellt läder med bikakemönster
- Svart
- Tåhätta av stål
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350122)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med snörning
- Repsäker
- **Storlek 35 med utbytbar acc Wave innersula (art. 3576)
- Vattenavvisande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
| Färg | Svart |
| Material | Läder |
| Storlek | 39 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 31761 |
| Tåmaterial | Stål |