Läs mer
Abeba™ UNI6 36721 Skor
Produktkod. 15690458
Change view
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
15690458 41
15630458 35
15640458 36
15650458 37
15660458 38
15670458 39
15680458 40
15600468 42
15610468 43
15620468 44
15630468 45
15640468 46
15650468 47
15660468 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 15690458 Leverantör Abeba™ Leverantörsnummer 36721/41
Beräknad leverans: 01-10-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
ESD-avledande sko har ett speciellt foder med silverjoner som absorberar andning som gör att foten kan andas.
  • CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
  • Velour med andningsbara textilinlägg
  • Svart
  • Skummad PU mellansula
  • Halkskydd TPU yttersula
  • Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350112)
  • Sanitetsbehandlad
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Andningsbart foder med silverjoner
  • Vristområde med snörning
  • Reflekterande material
Specifications
Certifikat och efterlevnad CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
Färg Svart
Material Velour
Storlek 41
Enda funktioner Halksäker
Sulmaterial Polyuretan
Stil 36721