Läs mer
Abeba™ UNI6 36780 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC
- Mikrofiber
- Vitt
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350112)
- Sanitetsbehandlad
- ESD-avledande enligt DIN EN 61340
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med snörning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O2 FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Mikrofiber |
| Storlek | 39 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 36780 |