Läs mer
Abeba™ UNI6 6760 Skor
Beskrivning
- CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC
- Funktionellt läder med bikakemönster
- Vitt
- Skummad PU mellansula
- Halkskydd TPU yttersula
- Utbytbar Soft Comfort innersula M (artikelnr 350112)
- Sanitetsbehandlad
- Antistatisk
- Andningsbart foder med silverjoner
- Vristområde med snörning
- Repsäker
- Vattenavvisande
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE EN ISO 20347:2012 O1 FO SRC |
| Färg | Vitt |
| Material | Läder |
| Storlek | 43 |
| Enda funktioner | Halksäker |
| Sulmaterial | Polyuretan |
| Stil | 6760 |