Läs mer
ABEBA™ Uni6 Antracit Arbetstränare O2 ESD
Produktkod. 17101305
Storlek:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Förpackningsstorlek:
1 par
Produktkod. 17101305
Brand: ABEBA™ 36775/44
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Antracit Uni6 yrkesskor tillverkade av vattenavvisande och andningsbart tyg, halksäker PU/TPU yttersula
  • Bekväma och lätta yrkesskor
  • Följ EN ISO 20347: 2012, O2, SRC
  • ESD-avledande enligt DIN EN 61340
  • Halksäker PU/TPU yttersula
  • Andningsbart och vattenavvisande antracitstickat tyg
  • Andningsbart och antibakteriellt foder med silverjoner
  • Uttagbar innersula aktiv komfort
Specifikationer
Färg Antracit
Material Stickat tyg
Storlek 44
Tåmaterial Stål
Certifieringar/efterlevnad (Europa) SV ISO 20347: 2012 O2 SRC, ESD enligt EN ISO 61340 klass klimat 1
Kön Unisex
Ankel stil Tränare
Vattentät Vattenavvisande
Produkttyp O2 SRC ESD